Documenti fondamentali
ENAH90822EE0
Enamine
methyl 4-propylcyclohexane-1-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1.279,20 €
5 G
1.894,10 €
10 G
2.809,30 €
SKU del venditore: EN300-7492635-100MG
187,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1.279,20 €
5 G
1.894,10 €
10 G
2.809,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.28
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7492635-100MG
187,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-propylcyclohexane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H20O2/c1-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChI
HKSRVMZNIUYTFW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492635
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492635
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)