ENAH908228EA
Enamine
tert-butyl 3-[(2-aminoethyl)(methyl)amino]propanoate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-7549182-100MG
318,50 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-7549182-100MG
318,50 €
Iupac Name
tert-butyl 3-((2-aminoethyl)(methyl)amino)propanoate
Inchi Code
1S/C10H22N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)5-7-12(4)8-6-11/h5-8,11H2,1-4H3
InChI
ONBDLQYPEBXVGI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549182
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)