ENAH908226FF
Enamine
1-(2-bromo-5-iodophenyl)ethan-1-one
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-2948047-100MG
391,30 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-2948047-100MG
391,30 €
Iupac Name
1-(2-bromo-5-iodophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6BrIO/c1-5(11)7-4-6(10)2-3-8(7)9/h2-4H,1H3
InChI
XMWZVLARPQXKRB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2948047
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)