ENAH90822162
Enamine
sodium 2-(2-hydroxyethoxy)ethane-1-sulfonate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-7492463-50MG
388,70 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-7492463-50MG
388,70 €
Iupac Name
sodium 2-(2-hydroxyethoxy)ethane-1-sulfonate
Inchi Code
1S/C4H10O5S.Na/c5-1-2-9-3-4-10(6,7)8;/h5H,1-4H2,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
InChI
SZINDZNWFLBXKV-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492463
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)