Documenti fondamentali
ENAH90822114
Enamine
3,3,3-trifluoro-2-methoxypropan-1-ol
Scegli un formato
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
SKU del venditore: EN300-7039293-50MG
349,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.09
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7039293-50MG
349,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-2-methoxypropan-1-ol
Inchi Code
1S/C4H7F3O2/c1-9-3(2-8)4(5,6)7/h3,8H,2H2,1H3
InChI
UQHVXDLHUMUPIW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7039293
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7039293
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)