ENAH90822034
Enamine
tert-butyl 3-(1-methoxy-1-oxopent-4-yn-2-yl)azetidine-1-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-7541568-100MG
363,50 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-7541568-100MG
363,50 €
Iupac Name
tert-butyl 3-(1-methoxy-1-oxopent-4-yn-2-yl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H21NO4/c1-6-7-11(12(16)18-5)10-8-15(9-10)13(17)19-14(2,3)4/h1,10-11H,7-9H2,2-5H3
InChI
IUNIRIQUHZIONQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541568
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)