ENAH65927BF2
Enamine
3-heptylpyrrolidine hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-7460240-100MG
423,30 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-7460240-100MG
423,30 €
Iupac Name
3-heptylpyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H23N.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-11-8-9-12-10-11;/h11-12H,2-10H2,1H3;1H
InChI
ZAIKRBXEWGAVES-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460240
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)