Documenti fondamentali
ENAH65927B87
Enamine
5-[(dimethylamino)methyl]pyridin-3-amine
Scegli un formato
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1.019,20 €
1 G
1.307,80 €
2.5 G
2.563,60 €
5 G
3.793,40 €
10 G
5.626,40 €
SKU del venditore: EN300-4694454-50MG
304,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1.019,20 €
1 G
1.307,80 €
2.5 G
2.563,60 €
5 G
3.793,40 €
10 G
5.626,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.21
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-4694454-50MG
304,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-((dimethylamino)methyl)pyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C8H13N3/c1-11(2)6-7-3-8(9)5-10-4-7/h3-5H,6,9H2,1-2H3
InChI
PJYRTBHVJDCKCQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4694454
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4694454
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)