Documenti fondamentali
ENAH65927963
Enamine
1-nitro-2-(phenylsulfanyl)benzene
Scegli un formato
100 MG
68,40 €
250 MG
69,70 €
500 MG
84,00 €
1 G
94,40 €
2.5 G
141,20 €
5 G
217,90 €
10 G
372,60 €
SKU del venditore: EN300-7414759-100MG
68,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
68,40 €
250 MG
69,70 €
500 MG
84,00 €
1 G
94,40 €
2.5 G
141,20 €
5 G
217,90 €
10 G
372,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.27
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7414759-100MG
68,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
77-82
Iupac Name
1-nitro-2-(phenylsulfanyl)benzene
Inchi Code
1S/C12H9NO2S/c14-13(15)11-8-4-5-9-12(11)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI
ZPWNCSAEXUDWTN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7414759
Melting Point
77-82
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7414759
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)