Documenti fondamentali
ENAH6591F8A2
Enamine
2-hydroxy-1-methylcyclopentane-1-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.17
Numero MDL:
Iupac Name
2-hydroxy-1-methylcyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-7(6(9)10)4-2-3-5(7)8/h5,8H,2-4H2,1H3,(H,9,10)
InChI
CXTIHRQTCGOZRS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-151545
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-151545
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)