Documenti fondamentali
ENAH6591F6C2
Enamine
methyl 4-(chlorosulfonyl)-5-methylthiophene-2-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1.800,50 €
5 G
2.663,70 €
10 G
3.950,70 €
SKU del venditore: EN300-283940-100MG
318,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1.800,50 €
5 G
2.663,70 €
10 G
3.950,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.71
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-283940-100MG
318,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-(chlorosulfonyl)-5-methylthiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H7ClO4S2/c1-4-6(14(8,10)11)3-5(13-4)7(9)12-2/h3H,1-2H3
InChI
QVOZELKMBWWEJV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-283940
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-283940
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)