Documenti fondamentali
ENAH6591F63C
Enamine
tert-butyl N-[1-(3-aminopropyl)cyclopropyl]carbamate
Scegli un formato
50 MG
341,90 €
100 MG
507,00 €
250 MG
726,70 €
500 MG
1.145,30 €
1 G
1.467,70 €
2.5 G
2.876,90 €
5 G
4.256,20 €
10 G
6.311,50 €
SKU del venditore: EN300-6368442-50MG
341,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
341,90 €
100 MG
507,00 €
250 MG
726,70 €
500 MG
1.145,30 €
1 G
1.467,70 €
2.5 G
2.876,90 €
5 G
4.256,20 €
10 G
6.311,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.31
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6368442-50MG
341,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (1-(3-aminopropyl)cyclopropyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-11(6-7-11)5-4-8-12/h4-8,12H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI
DNNQFAMEYYSVIP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6368442
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6368442
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)