Documenti fondamentali
ENAH65919C75
Enamine
tert-butyl 3-({[(6-chloropyridazin-3-yl)methyl](methyl)amino}methyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Scegli un formato
50 MG
472,70 €
100 MG
683,30 €
250 MG
955,00 €
500 MG
1.478,90 €
1 G
1.884,50 €
SKU del venditore: EN300-7447047-50MG
472,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
472,70 €
100 MG
683,30 €
250 MG
955,00 €
500 MG
1.478,90 €
1 G
1.884,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.85
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7447047-50MG
472,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 3-((((6-chloropyridazin-3-yl)methyl)(methyl)amino)methyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H25ClN4O2/c1-16(2,3)23-15(22)21-8-7-12(10-21)9-20(4)11-13-5-6-14(17)19-18-13/h5-6,12H,7-11H2,1-4H3
InChI
STRJJPHSNJZMND-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7447047
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7447047
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)