Documenti fondamentali
ENAH65919B0D
Enamine
tert-butyl 3-(6-chloropyridazine-3-amido)piperidine-1-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
431,10 €
250 MG
594,90 €
500 MG
914,70 €
1 G
1.159,10 €
SKU del venditore: EN300-7446463-100MG
431,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
431,10 €
250 MG
594,90 €
500 MG
914,70 €
1 G
1.159,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.81
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7446463-100MG
431,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 3-(6-chloropyridazine-3-carboxamido)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H21ClN4O3/c1-15(2,3)23-14(22)20-8-4-5-10(9-20)17-13(21)11-6-7-12(16)19-18-11/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3,(H,17,21)
InChI
MIXRZFVTLUOAHB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7446463
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7446463
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)