Documenti fondamentali
ENAH65919A0E
Enamine
3-(trifluoromethyl)but-3-en-2-amine hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
296,40 €
100 MG
440,70 €
250 MG
630,50 €
500 MG
993,20 €
1 G
1.272,70 €
2.5 G
2.493,40 €
SKU del venditore: EN300-7529793-50MG
296,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
296,40 €
100 MG
440,70 €
250 MG
630,50 €
500 MG
993,20 €
1 G
1.272,70 €
2.5 G
2.493,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.58
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7529793-50MG
296,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)but-3-en-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8F3N.ClH/c1-3(4(2)9)5(6,7)8;/h4H,1,9H2,2H3;1H
InChI
JYLQUTHBAOOMLG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7529793
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7529793
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)