Documenti fondamentali
ENAH58168798
Enamine
3-(4-methoxyphenoxy)prop-2-enoic acid
Scegli un formato
50 MG
391,30 €
100 MG
582,40 €
250 MG
832,00 €
500 MG
1.310,40 €
1 G
1.679,60 €
2.5 G
3.292,90 €
SKU del venditore: EN300-7463685-50MG
391,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
391,30 €
100 MG
582,40 €
250 MG
832,00 €
500 MG
1.310,40 €
1 G
1.679,60 €
2.5 G
3.292,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.19
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7463685-50MG
391,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2E)-3-(4-methoxyphenoxy)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C10H10O4/c1-13-8-2-4-9(5-3-8)14-7-6-10(11)12/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b7-6+
InChI
AGGBRPQDAQOWIM-VOTSOKGWSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463685
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463685
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)