Documenti fondamentali
ENAH581684CF
Enamine
ethyl 2-(1-aminocyclopropyl)pyrimidine-4-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.69
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 2-(1-aminocyclopropyl)pyrimidine-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N3O2.ClH/c1-2-15-8(14)7-3-6-12-9(13-7)10(11)4-5-10;/h3,6H,2,4-5,11H2,1H3;1H
InChI
MGHNXUFSAQPEKV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435320
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435320
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)