Key Documents
ENAH5802F3C2
Enamine
N-{3-[(methylamino)methyl]phenyl}acetamide hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
199,70 €
250 MG
264,70 €
500 MG
455,80 €
1 G
592,30 €
2.5 G
1.117,50 €
5 G
1.631,00 €
10 G
2.396,70 €
SKU del venditore: EN300-7442430-100MG
199,70 €
Disponibilità
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
199,70 €
250 MG
264,70 €
500 MG
455,80 €
1 G
592,30 €
2.5 G
1.117,50 €
5 G
1.631,00 €
10 G
2.396,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.69
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7442430-100MG
199,70 €
Disponibilità
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(3-((methylamino)methyl)phenyl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O.ClH/c1-8(13)12-10-5-3-4-9(6-10)7-11-2;/h3-6,11H,7H2,1-2H3,(H,12,13);1H
InChI
BSNMXAWTQAPKIX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442430
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442430