Documenti fondamentali
ENAH5802F3B3
Enamine
3-(dimethylamino)piperidine-3-carboxamide dihydrochloride
Scegli un formato
100 MG
305,50 €
250 MG
438,10 €
500 MG
689,00 €
1 G
884,00 €
2.5 G
1.731,60 €
SKU del venditore: EN300-7433071-100MG
305,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
305,50 €
250 MG
438,10 €
500 MG
689,00 €
1 G
884,00 €
2.5 G
1.731,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.16
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7433071-100MG
305,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(dimethylamino)piperidine-3-carboxamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N3O.2ClH/c1-11(2)8(7(9)12)4-3-5-10-6-8;;/h10H,3-6H2,1-2H3,(H2,9,12);2*1H
InChI
ZNQKXOJRQISEPT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433071
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433071
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)