Documenti fondamentali
ENAH5802F25E
Enamine
(5-methylfuran-2-yl)(2-methyloxolan-2-yl)methanamine hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
423,30 €
100 MG
609,20 €
250 MG
849,70 €
500 MG
1.315,10 €
1 G
1.672,60 €
2.5 G
3.233,90 €
5 G
4.764,00 €
SKU del venditore: EN300-7430774-50MG
423,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
423,30 €
100 MG
609,20 €
250 MG
849,70 €
500 MG
1.315,10 €
1 G
1.672,60 €
2.5 G
3.233,90 €
5 G
4.764,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.72
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7430774-50MG
423,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(5-methylfuran-2-yl)(2-methyltetrahydrofuran-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H17NO2.ClH/c1-8-4-5-9(14-8)10(12)11(2)6-3-7-13-11;/h4-5,10H,3,6-7,12H2,1-2H3;1H
InChI
ANINKXFJZKENRL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430774
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430774
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)