Documenti fondamentali
ENAH5802F0F7
Enamine
2,2-difluoro-1-methylcyclopentan-1-amine hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
309,40 €
100 MG
460,20 €
250 MG
656,50 €
500 MG
1.033,50 €
1 G
1.326,00 €
2.5 G
2.600,00 €
5 G
3.845,40 €
10 G
5.703,10 €
SKU del venditore: EN300-7432145-50MG
309,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
309,40 €
100 MG
460,20 €
250 MG
656,50 €
500 MG
1.033,50 €
1 G
1.326,00 €
2.5 G
2.600,00 €
5 G
3.845,40 €
10 G
5.703,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.62
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7432145-50MG
309,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2-difluoro-1-methylcyclopentan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11F2N.ClH/c1-5(9)3-2-4-6(5,7)8;/h2-4,9H2,1H3;1H
InChI
TWNJTNFHMYXXKD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432145
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432145
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)