Documenti fondamentali
ENAH5802EF4F
Enamine
2-{3-methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-yl}pyridine
Scegli un formato
100 MG
295,10 €
250 MG
418,60 €
500 MG
661,70 €
1 G
847,60 €
2.5 G
1.662,70 €
5 G
2.459,60 €
10 G
3.646,50 €
SKU del venditore: EN300-7435163-100MG
295,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
295,10 €
250 MG
418,60 €
500 MG
661,70 €
1 G
847,60 €
2.5 G
1.662,70 €
5 G
2.459,60 €
10 G
3.646,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.28
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7435163-100MG
295,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-methyl-6-(2-pyridinyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Inchi Code
1S/C11H9N3S/c1-8-7-15-11-13-10(6-14(8)11)9-4-2-3-5-12-9/h2-7H,1H3
InChI
QVQLRIDRLKDYCF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435163
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435163
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)