Documenti fondamentali
ENAH5802EE17
Enamine
N,4-dimethyl-N-[2-(methylsulfanyl)ethyl]piperazine-1-carboxamide
Scegli un formato
50 MG
394,70 €
100 MG
565,00 €
250 MG
788,60 €
500 MG
1.217,60 €
1 G
1.547,80 €
2.5 G
2.990,80 €
5 G
4.403,90 €
SKU del venditore: EN300-7435818-50MG
394,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
394,70 €
100 MG
565,00 €
250 MG
788,60 €
500 MG
1.217,60 €
1 G
1.547,80 €
2.5 G
2.990,80 €
5 G
4.403,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.36
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7435818-50MG
394,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N,4-dimethyl-N-(2-(methylthio)ethyl)piperazine-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C10H21N3OS/c1-11-4-6-13(7-5-11)10(14)12(2)8-9-15-3/h4-9H2,1-3H3
InChI
WOSMOLLHLXLROZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435818
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435818
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)