Documenti fondamentali
ENAH5802EDE1
Enamine
octahydro-1H-indene-1,7-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.19
Numero MDL:
Punto di fusione
36-38
Iupac Name
hexahydro-1H-indene-1,7(4H)-dione
Inchi Code
1S/C9H12O2/c10-7-3-1-2-6-4-5-8(11)9(6)7/h6,9H,1-5H2
InChI
QPYDYNMZXFQNEK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427956
Melting Point
36-38
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427956
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)