Documenti fondamentali
ENAH5802EC6D
Enamine
(5S)-5-methyl-1,4-diazepane dihydrochloride
Scegli un formato
50 MG
301,60 €
100 MG
447,20 €
250 MG
639,60 €
500 MG
1.006,20 €
1 G
1.290,90 €
2.5 G
2.529,80 €
5 G
3.742,70 €
10 G
5.549,70 €
SKU del venditore: EN300-7441641-50MG
301,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
301,60 €
100 MG
447,20 €
250 MG
639,60 €
500 MG
1.006,20 €
1 G
1.290,90 €
2.5 G
2.529,80 €
5 G
3.742,70 €
10 G
5.549,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.11
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7441641-50MG
301,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(S)-5-methyl-1,4-diazepane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2.2ClH/c1-6-2-3-7-4-5-8-6;;/h6-8H,2-5H2,1H3;2*1H/t6-;;/m0../s1
InChI
DBSNHHJBAPATCL-ILKKLZGPSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441641
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441641
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)