ENAH5802EB8D
Enamine
1-(2,2-dimethylthiomorpholin-4-yl)propan-2-one
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-3029626-100MG
436,30 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-3029626-100MG
436,30 €
Iupac Name
1-(2,2-dimethylthiomorpholino)propan-2-one
Inchi Code
1S/C9H17NOS/c1-8(11)6-10-4-5-12-9(2,3)7-10/h4-7H2,1-3H3
InChI
NEOUQWZYIWATSX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3029626
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)