Documenti fondamentali
ENAH5802EAF5
Enamine
O-[(1-fluorocyclobutyl)methyl]hydroxylamine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1.140,90 €
2.5 G
2.192,60 €
5 G
3.222,20 €
10 G
4.758,80 €
SKU del venditore: EN300-7443889-100MG
423,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1.140,90 €
2.5 G
2.192,60 €
5 G
3.222,20 €
10 G
4.758,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.6
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7443889-100MG
423,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
O-((1-fluorocyclobutyl)methyl)hydroxylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10FNO.ClH/c6-5(4-8-7)2-1-3-5;/h1-4,7H2;1H
InChI
OPWCMYJXQQUAHJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7443889
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7443889
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)