Documenti fondamentali
ENAH5802EAE6
Enamine
3-hydrazinyl-2-methoxypyridine dihydrochloride
Scegli un formato
100 MG
23,40 €
250 MG
33,80 €
500 MG
53,30 €
1 G
68,90 €
2.5 G
132,60 €
5 G
239,20 €
SKU del venditore: EN300-7438417-100MG
23,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
23,40 €
250 MG
33,80 €
500 MG
53,30 €
1 G
68,90 €
2.5 G
132,60 €
5 G
239,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.08
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7438417-100MG
23,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-hydrazineyl-2-methoxypyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3O.2ClH/c1-10-6-5(9-7)3-2-4-8-6;;/h2-4,9H,7H2,1H3;2*1H
InChI
CXVOTUIYGMGVFJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7438417
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7438417
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)