Documenti fondamentali
ENAH5802EA47
Enamine
1-[(2,5-dibromophenyl)methyl]-1H-indole-2-carboxylic acid
Scegli un formato
50 MG
349,70 €
100 MG
520,00 €
250 MG
743,60 €
500 MG
1.172,60 €
1 G
1.502,80 €
SKU del venditore: EN300-7440207-50MG
349,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
349,70 €
100 MG
520,00 €
250 MG
743,60 €
500 MG
1.172,60 €
1 G
1.502,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
409.08
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7440207-50MG
349,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2,5-dibromobenzyl)-1H-indole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H11Br2NO2/c17-12-5-6-13(18)11(7-12)9-19-14-4-2-1-3-10(14)8-15(19)16(20)21/h1-8H,9H2,(H,20,21)
InChI
YFNXNKZXYZYCRI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7440207
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7440207
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)