Documenti fondamentali
ENAH5802EA2E
Enamine
2-chloro-N1,N3-dimethylbenzene-1,3-diamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.64
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-N~1~,N~3~-dimethyl-1,3-benzenediamine
Inchi Code
1S/C8H11ClN2/c1-10-6-4-3-5-7(11-2)8(6)9/h3-5,10-11H,1-2H3
InChI
JCQOUSISYGYBGO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426116
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426116
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)