Documenti fondamentali
ENAH5802EA0D
Enamine
3-{[3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]methyl}pyrrolidine hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
735,80 €
100 MG
960,70 €
250 MG
1.371,50 €
500 MG
2.161,90 €
1 G
2.771,60 €
2.5 G
5.432,70 €
5 G
8.037,90 €
SKU del venditore: EN300-7437573-50MG
735,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
735,80 €
100 MG
960,70 €
250 MG
1.371,50 €
500 MG
2.161,90 €
1 G
2.771,60 €
2.5 G
5.432,70 €
5 G
8.037,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.63
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7437573-50MG
735,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-((3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)methyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10F3N3.ClH/c8-7(9,10)6(12-13-6)3-5-1-2-11-4-5;/h5,11H,1-4H2;1H
InChI
AQIYYPFBSNNASW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437573
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437573
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)