Documenti fondamentali
ENAH5802E9D9
Enamine
4-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methylidene]-1,2,3,4-tetrahydroacridine-9-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
405.45
Numero MDL:
Iupac Name
(Z)-4-(3,4,5-trimethoxybenzylidene)-1,2,3,4-tetrahydroacridine-9-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C24H23NO5/c1-28-19-12-14(13-20(29-2)23(19)30-3)11-15-7-6-9-17-21(24(26)27)16-8-4-5-10-18(16)25-22(15)17/h4-5,8,10-13H,6-7,9H2,1-3H3,(H,26,27)/b15-11-
InChI
QCQQUVYMWQPHRO-PTNGSMBKSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00890
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00890
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)