Documenti fondamentali
ENAH5802E94F
Enamine
1-(3,4-dichlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.08
Numero MDL:
Iupac Name
1-(3,4-dichlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6Cl2N2O2/c11-8-2-1-7(3-9(8)12)14-5-6(4-13-14)10(15)16/h1-5H,(H,15,16)
InChI
CORVHHUARAOGDT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427653
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427653
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)