Documenti fondamentali
ENAH5802E7AF
Enamine
2-methoxy-2-(oxolan-2-yl)acetic acid
Scegli un formato
50 MG
391,30 €
100 MG
582,40 €
250 MG
832,00 €
500 MG
1.310,40 €
1 G
1.679,60 €
2.5 G
3.292,90 €
5 G
4.872,40 €
10 G
7.225,40 €
SKU del venditore: EN300-6277108-50MG
391,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
391,30 €
100 MG
582,40 €
250 MG
832,00 €
500 MG
1.310,40 €
1 G
1.679,60 €
2.5 G
3.292,90 €
5 G
4.872,40 €
10 G
7.225,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.17
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6277108-50MG
391,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methoxy-2-(tetrahydrofuran-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H12O4/c1-10-6(7(8)9)5-3-2-4-11-5/h5-6H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
InChI
PXJBJYKDKVKHGD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6277108
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6277108
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)