Documenti fondamentali
ENAH5802E527
Enamine
tert-butyl N-{2-azabicyclo[2.1.1]hexan-4-yl}carbamate
Scegli un formato
100 MG
764,40 €
250 MG
1.090,70 €
500 MG
1.718,60 €
1 G
2.203,50 €
2.5 G
4.318,60 €
5 G
6.389,50 €
10 G
9.475,70 €
SKU del venditore: EN300-7426929-100MG
764,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
764,40 €
250 MG
1.090,70 €
500 MG
1.718,60 €
1 G
2.203,50 €
2.5 G
4.318,60 €
5 G
6.389,50 €
10 G
9.475,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.27
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7426929-100MG
764,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (2-azabicyclo[2.1.1]hexan-4-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H18N2O2/c1-9(2,3)14-8(13)12-10-4-7(5-10)11-6-10/h7,11H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI
MJYDHLKLHRAJFL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426929
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426929
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)