Documenti fondamentali
ENAH5802E441
Enamine
5-chloro-4-fluoro-2-iodobenzoic acid
Scegli un formato
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1.800,50 €
5 G
2.663,70 €
10 G
3.950,70 €
SKU del venditore: EN300-1611053-100MG
318,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1.800,50 €
5 G
2.663,70 €
10 G
3.950,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.46
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1611053-100MG
318,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-4-fluoro-2-iodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3ClFIO2/c8-4-1-3(7(11)12)6(10)2-5(4)9/h1-2H,(H,11,12)
InChI
DAVNMVQPSJBHDX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1611053
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1611053
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)