Documenti fondamentali
ENAH5802E3B7
Enamine
2-chloro-4-(1,1-difluoroethyl)pyrimidine
Scegli un formato
50 MG
423,80 €
100 MG
630,50 €
250 MG
900,90 €
500 MG
1.420,90 €
1 G
1.821,30 €
2.5 G
3.571,10 €
5 G
5.281,90 €
10 G
7.835,10 €
SKU del venditore: EN300-7434767-50MG
423,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
423,80 €
100 MG
630,50 €
250 MG
900,90 €
500 MG
1.420,90 €
1 G
1.821,30 €
2.5 G
3.571,10 €
5 G
5.281,90 €
10 G
7.835,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.57
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7434767-50MG
423,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-4-(1,1-difluoroethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H5ClF2N2/c1-6(8,9)4-2-3-10-5(7)11-4/h2-3H,1H3
InChI
GCKITAKNLKJIJD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434767
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434767
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)