ENAH5802E352
Enamine
7-bromo-5-fluoro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one
About This Item
Iupac Name
7-bromo-5-fluoroisoquinolin-1-ol
Inchi Code
1S/C9H5BrFNO/c10-5-3-7-6(8(11)4-5)1-2-12-9(7)13/h1-4H,(H,12,13)
InChI
HZHDHHUMWYUPOV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3181566
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3181566
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)