ENAH5802E28D
Enamine
4-chloro-6-fluoro-2-methoxyquinoline
About This Item
Iupac Name
4-chloro-6-fluoro-2-methoxyquinoline
Inchi Code
1S/C10H7ClFNO/c1-14-10-5-8(11)7-4-6(12)2-3-9(7)13-10/h2-5H,1H3
InChI
DBMPMKZUDDEZPY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431193
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431193
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)