ENAH5802E0F2
Enamine
7-azaspiro[3.5]nonane-2-carboxylic acid hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-7436862-100MG
265,20 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-7436862-100MG
265,20 €
Iupac Name
7-azaspiro[3.5]nonane-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO2.ClH/c11-8(12)7-5-9(6-7)1-3-10-4-2-9;/h7,10H,1-6H2,(H,11,12);1H
InChI
RWTSJYDSOYVSFY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436862
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)