Documenti fondamentali
ENAH5802DFE6
Enamine
1-cyclopropylpiperazine-2,3-dione
Scegli un formato
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1.131,00 €
2.5 G
2.216,50 €
5 G
3.279,90 €
10 G
4.864,60 €
SKU del venditore: EN300-6804895-100MG
391,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1.131,00 €
2.5 G
2.216,50 €
5 G
3.279,90 €
10 G
4.864,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.17
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6804895-100MG
391,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-cyclopropylpiperazine-2,3-dione
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c10-6-7(11)9(4-3-8-6)5-1-2-5/h5H,1-4H2,(H,8,10)
InChI
QIUJANYWHBAIDE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6804895
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6804895
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)