Documenti fondamentali
ENAH5802DD14
Enamine
2-(but-3-yn-1-ylsulfanyl)-2-methylpropan-1-ol
Scegli un formato
50 MG
330,20 €
100 MG
490,10 €
250 MG
700,70 €
500 MG
1.102,40 €
1 G
1.414,40 €
SKU del venditore: EN300-4654048-50MG
330,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
330,20 €
100 MG
490,10 €
250 MG
700,70 €
500 MG
1.102,40 €
1 G
1.414,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.26
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-4654048-50MG
330,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(but-3-yn-1-ylthio)-2-methylpropan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H14OS/c1-4-5-6-10-8(2,3)7-9/h1,9H,5-7H2,2-3H3
InChI
NYYXXMVKQZWQPG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4654048
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4654048
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)