Key Documents
ENAH5802DCCF
Enamine
5-methyl-1,3-oxazole-4-carbaldehyde
Scegli un formato
100 MG
280,30 €
250 MG
381,70 €
500 MG
575,40 €
1 G
724,90 €
2.5 G
1.489,30 €
5 G
2.763,30 €
10 G
5.311,30 €
SKU del venditore: EN300-268340-100MG
280,30 €
Disponibilità
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
280,30 €
250 MG
381,70 €
500 MG
575,40 €
1 G
724,90 €
2.5 G
1.489,30 €
5 G
2.763,30 €
10 G
5.311,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
111.1
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-268340-100MG
280,30 €
Disponibilità
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-methyl-1,3-oxazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H5NO2/c1-4-5(2-7)6-3-8-4/h2-3H,1H3
InChI
QRSJREWBZNZGGU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268340