Documenti
ENAH5802DBFF
Enamine
2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)amino]ethan-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.21
Numero MDL:
Punto di fusione
86-87
Iupac Name
2-((2-methoxy-4-nitrophenyl)amino)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C9H12N2O4/c1-15-9-6-7(11(13)14)2-3-8(9)10-4-5-12/h2-3,6,10,12H,4-5H2,1H3
InChI
DZFVBIGUJAYIFJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442767
Melting Point
86-87
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442767