Documenti fondamentali
ENAH5802DB1D
Enamine
1-amino-2-(oxan-3-yl)propan-2-ol hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1.038,20 €
1 G
1.317,70 €
2.5 G
2.538,40 €
5 G
3.735,70 €
10 G
5.519,30 €
SKU del venditore: EN300-7434076-50MG
341,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1.038,20 €
1 G
1.317,70 €
2.5 G
2.538,40 €
5 G
3.735,70 €
10 G
5.519,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.69
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7434076-50MG
341,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-amino-2-(tetrahydro-2H-pyran-3-yl)propan-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO2.ClH/c1-8(10,6-9)7-3-2-4-11-5-7;/h7,10H,2-6,9H2,1H3;1H
InChI
YLNKNSCCJQHLES-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434076
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434076
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)