Documenti fondamentali
ENAH5802DABA
Enamine
{5-azaspiro[3.4]octan-7-yl}methanol
Scegli un formato
50 MG
357,00 €
100 MG
511,70 €
250 MG
711,90 €
500 MG
1.092,80 €
1 G
1.389,20 €
2.5 G
2.678,80 €
5 G
3.941,10 €
10 G
5.823,50 €
SKU del venditore: EN300-7425050-50MG
357,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
357,00 €
100 MG
511,70 €
250 MG
711,90 €
500 MG
1.092,80 €
1 G
1.389,20 €
2.5 G
2.678,80 €
5 G
3.941,10 €
10 G
5.823,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.21
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7425050-50MG
357,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(5-azaspiro[3.4]octan-7-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H15NO/c10-6-7-4-8(9-5-7)2-1-3-8/h7,9-10H,1-6H2
InChI
PDZDFXXMGUFNIQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425050
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425050
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)