Documenti fondamentali
ENAH38A2D920
Enamine
(3R,5R)-5-methoxypiperidin-3-ol hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.64
Numero MDL:
Iupac Name
(3R,5R)-5-methoxypiperidin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO2.ClH/c1-9-6-2-5(8)3-7-4-6;/h5-8H,2-4H2,1H3;1H/t5-,6-;/m1./s1
InChI
GQHFQPIDEYLJJA-KGZKBUQUSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6766387
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6766387
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)