ENAH38A2D8AE
Enamine
(pyrrolidin-2-yl)methanethiol hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-6764249-100MG
448,00 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-6764249-100MG
448,00 €
Iupac Name
pyrrolidin-2-ylmethanethiol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NS.ClH/c7-4-5-2-1-3-6-5;/h5-7H,1-4H2;1H
InChI
WQZYDUAYFBOFQJ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764249
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)