Documenti fondamentali
ENAH38A2CF66
Enamine
tert-butyl 7-(aminomethyl)-4-azaspiro[2.4]heptane-4-carboxylate
Scegli un formato
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1.047,80 €
1 G
1.344,20 €
2.5 G
2.633,80 €
5 G
3.896,10 €
10 G
5.778,50 €
SKU del venditore: EN300-6759861-50MG
312,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1.047,80 €
1 G
1.344,20 €
2.5 G
2.633,80 €
5 G
3.896,10 €
10 G
5.778,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.32
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6759861-50MG
312,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 7-(aminomethyl)-4-azaspiro[2.4]heptane-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-7-4-9(8-13)12(14)5-6-12/h9H,4-8,13H2,1-3H3
InChI
FVVGHEDRHRKRSN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759861
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759861
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)