Documenti fondamentali
ENAH38A2CC62
Enamine
5-(azetidin-3-yl)-1H-imidazole; bis(trifluoroacetic acid)
Scegli un formato
50 MG
647,40 €
100 MG
846,30 €
250 MG
1.210,30 €
500 MG
1.904,50 €
1 G
2.441,40 €
2.5 G
4.786,60 €
SKU del venditore: EN300-6750974-50MG
647,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
647,40 €
100 MG
846,30 €
250 MG
1.210,30 €
500 MG
1.904,50 €
1 G
2.441,40 €
2.5 G
4.786,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
351.21
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6750974-50MG
647,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-(azetidin-3-yl)-1H-imidazole bis(2,2,2-trifluoroacetate)
Inchi Code
1S/C6H9N3.2C2HF3O2/c1-5(2-7-1)6-3-8-4-9-6;2*3-2(4,5)1(6)7/h3-5,7H,1-2H2,(H,8,9);2*(H,6,7)
InChI
PRWWFNQEBSSKDU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
OC(=O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6750974
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6750974
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)